Få mere at vide
DG051, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491099
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16491099 1 mg
16456887 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16491099 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10825
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress DG051 is a potent leukotriene A4 hydrolase inhibitor of leukotriene B4 biosynthesis in the enzyme assay with an IC50=47 nM.
DG051 is a potent leukotriene A4 hydrolase inhibitor of leukotriene B4 biosynthesis in the enzyme assay with an IC50=47 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DG051
CAS 929915-58-2
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H25Cl2NO4
Mængde 1 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 325 mg/mL (762.32 mM)
SMIL Cl[H].O=C(O)CCCN1CCC[C@H]1COC(C=C2)=CC=C2OC3=CC=C(Cl)C=C3
Molekylvægt (g/mol) 426.33
Formel vægt 426.33
Procent renhed 99.65%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism