Få mere at vide
DG051, MedChemExpress
Beskrivelse
DG051 is a potent leukotriene A4 hydrolase inhibitor of leukotriene B4 biosynthesis in the enzyme assay with an IC50=47 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DG051 |
| CAS | 929915-58-2 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H25Cl2NO4 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 325 mg/mL (762.32 mM) |
| SMIL | Cl[H].O=C(O)CCCN1CCC[C@H]1COC(C=C2)=CC=C2OC3=CC=C(Cl)C=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 426.33 |
| Formel vægt | 426.33 |
| Vis mere |