Få mere at vide
DFMTI, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490639
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16490639 1 mg -
16454306 100 mg 100mg
16445737 5 mg -
16432998 10 mg -
16429566 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16490639 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100404
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress DFMTI can completely block the rmGlu1 L757V glutamate response.
DFMTI can completely block the rmGlu1 L757V glutamate response.
Specifications
Kemisk navn eller materiale DFMTI
CAS 864864-86-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H18F2N4O
Mængde 1 mg
Synonym MK5435
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (67.86 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL O=C(N(C(C)C)C1)C2=C1C=C(C3=C(C)N(C4=CC=C(F)C=C4F)N=N3)C=C2
Molekylvægt (g/mol) 368.38
Formel vægt 368.38
Procent renhed 99.32%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death