Få mere at vide
Dexamethasone phosphate disodium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472286
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16472286 500 mg
16458816 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16472286 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1829A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Dexamethasone phosphate disodium is a glucocorticoid receptor agonist.
Dexamethasone phosphate disodium is a glucocorticoid receptor agonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dexamethasone phosphate disodium
CAS 2392-39-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H28FNa2O8P
Mængde 500 mg
Synonym Dexamethasone 21-phosphate disodium salt
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (193.65 mM) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.94 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMIL O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])C[C@@H](C)[C@]4(O)C(COP(O[Na])(O[Na])=O)=O)=C1
Molekylvægt (g/mol) 516.4
Formel vægt 516.4
Procent renhed 99.88%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation