Få mere at vide
Dexamethason 21-phosphatdinatriumsalt, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11431011 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11431011 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11431011 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215756591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3620.00 DKK
    3447.81 DKK / 1g
    Spare 172.19 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 2392-39-4
Molekylær formel C22H28FNa2O8P
Molekylvægt (g/mol) 516.41
MDL nummer MFCD00079105
InChI nøgle PLCQGRYPOISRTQ-FCJDYXGNSA-L
Synonym dexamethasone sodium phosphate, dexamethasone 21-phosphate disodium salt, dalalone, dexadreson, dexagro, megacort, soldesam, spersadox, decdan, solu-decadron
PubChem CID 16961
ChEBI CHEBI:4462
IUPAC navn dinatrium;[2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluor-11,17-dihydroxy-10,13,16-trim thy-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] fosfat
SMIL CC1CC2C3CCC4=CC(=O)C=CC4(C3(C(CC2(C1(C(=O)COP(=O)([O-])[O-])O)C)O)F)C.[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dexamethasone 21-Phosphate Disodium Salt
Mængde 1 g
Formel vægt 516.4
Fysisk form Fast stof
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dexamethasone 21-Phosphate Disodium Salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dexamethasone 21-Phosphate Disodium Salt