Få mere at vide
Dexamethason 21-fosfat dinatriumsalt, 98%
Beskrivelse
Dexamethason 21-fosfat dinatriumsalt virker som en inducer af apoptose og hæmmer natriumfosfatsymporteren. Det bruges til behandling af opkastningsvirkninger af kræftbehandling og epikondylitis. Derudover fungerer det som aktivator af fødevarer, medicin, glukokortikoid og antiinflammatoriske midler.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Generel beskrivelse
- Dexamethason 21-fosfat dinatriumsalt er en natriumfosfatsaltform af dexamethason, der anses for at være et syntetisk binyreglukokortikoid med antiinflammatorisk aktivitet
Anvendelse
- Dexamethason 21-fosfat dinatriumsalt binder til specifikke nukleære steroidreceptorer og forstyrrer NF-kB-aktivering og apoptotiske veje
- Det fungerer som en inducer af apoptose og hæmmer natriumfosfatsymporteren
- Den er blevet brugt som positiv kontrolmekanisme til at studere dens effekter på okulær udskillelse af herpes simplex-virus type 1 i modeller for induceret reaktivering og spontan affyring af kaniner
- Denne forbindelse bruges til at studere dens beskyttende virkninger mod cisplatin-induceret ototoksicitet i marsvinenes indre øre
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dexamethasone 21-phosphate disodium salt |
| Smeltepunkt | 233 °C til 240 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 6473066 |
| Merck Index | 142943 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand. Let opløselig i ethanol. Uopløselig i dichlormethan. |
| Formel vægt | 516.4 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |