Få mere at vide
Gibco™ Dexamethason, 10 mM i DMSO
Artikelnummer. 12063755 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
50μ L
Artikelnummer. Mængde
12063755 50μ L
1 options
Artikelnummer. 12063755 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A13449
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Denne opløsning indeholder 10 mM dexamethason i DMSO. Dexamethason er et anti-inflammatorisk glukokortikoid, der bruges som et supplement i hepatocytcellekultur.
  • Opløsningen indeholder 10 mM dexamethason i DMSO
  • Dexamethason er et antiinflammatorisk glukokortikoid, der bruges som supplement i hepatocytcellekultur
  • Dette produkt er tilgængeligt som en separat komponent med det formål at supplere William's E Medium
  • Ingen phenolrød (A1217601) til vedligeholdelse af humane spheroid-kvalificerede hepatocytter i 3D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 til 8 °C) og beskyttes mod lys
Celletype Hepatocytceller
Koncentration 10 mM
Form Væske
Produkttype DMSO
Uden tilsætningsstoffer Ingen fenolrød
Til brug med (applikation) Celledyrkning
Mængde 50μ L