Få mere at vide
Deuterated Phthalates Mixture 634 1000 μg/mL in Ethyl acetate, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester D4∣Phthalic acid, bis-butyl ester D4∣Phthalic acid, bis-ethyl ester D4 |
| CAS | 93951-87-2, 93952-11-5, 93952-12-6 |
| Mængde | 1 mL |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester D4 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-butyl ester D4 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-ethyl ester D4 1000 μg/mL |