missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Deuterated Phthalates Mixture 565 1000 μg/mL in Ethyl acetate, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester D4∣Phthalic acid, bis-butyl ester D4∣Phthalic acid, bis-n-octyl ester-3,4,5,6-D4 |
| CAS | 93951-87-2, 93952-11-5, 93952-13-7 |
| Mængde | 1 mL |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester D4 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-butyl ester D4 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-n-octyl ester-3,4,5,6-D4 1000 μg/mL |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?