Få mere at vide
Desylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11490407
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490407 5 g 5g
11400417 25 g 25g
11410417 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21778.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 447-31-4 | C14H11ClO | 230,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 447-31-4
Molekylær formel C14H11ClO
Molekylvægt (g/mol) 230.69
MDL nummer MFCD00000858
InChI nøgle RXDYOLRABMJTEF-UHFFFAOYNA-N
Synonym desyl chloride, 2-chloro-2-phenylacetophenone, alpha-chlorodeoxybenzoin, 1,2-diphenyl-2-chloroethanone, ethanone, 2-chloro-1,2-diphenyl, alpha-chlorobenzyl phenyl ketone, 2-chloro-1,2-diphenylethone, acetophenone, alpha-chloro-alpha-phenyl, 2-chloro-1,2-diphenyl-ethanone, acetophenone, 2-chloro-2-phenyl
PubChem CID 95343
IUPAC navn 2-chlor-1,2-diphenylethanon
SMIL ClC(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desyl chloride
Smeltepunkt 64 °C til 69 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 744474
Formel vægt 230.69
Procent renhed 98%