Få mere at vide
Desvenlafaxine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-Desmethylvenlafaxine hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H25NO2.ClH/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16;/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3;1H |
| Formel vægt | 299.1652 |
| Procent renhed | >95% |