Få mere at vide
Desvenlafaxin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15678745 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15678745 5 g 5g
15668745 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15678745 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 461570050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 93413-62-8 | C16H25NO2 | 263.38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93413-62-8
Molekylær formel C16H25NO2
Molekylvægt (g/mol) 263.38
InChI nøgle KYYIDSXMWOZKMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym desvenlafaxine, o-desmethylvenlafaxine, 4-2-dimethylamino-1-1-hydroxycyclohexyl ethyl phenol, pristiq, o-desmethyl venlafaxine, desvenlafaxine inn:ban, desvenlafaxine inn, o-desmethylvenlafaxine odv, 1-2-dimethylamino-1-4-hydroxyphenyl ethyl cyclohexanol
PubChem CID 125017
ChEBI CHEBI:83527
IUPAC navn 4-[2-(dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol
SMIL CN(C)CC(C1=CC=C(C=C1)O)C2(CCCCC2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desvenlafaxine
Tab ved tørring 0.5% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 263.38
Procent renhed 97%