Få mere at vide
Desvenlafaxin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7077893 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15668745
Brand: Thermo Scientific Acros 461570010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 93413-62-8 | C16H25NO2 | 263.38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93413-62-8
Molekylær formel C16H25NO2
Molekylvægt (g/mol) 263.38
InChI nøgle KYYIDSXMWOZKMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym desvenlafaxine, o-desmethylvenlafaxine, 4-2-dimethylamino-1-1-hydroxycyclohexyl ethyl phenol, pristiq, o-desmethyl venlafaxine, desvenlafaxine inn:ban, desvenlafaxine inn, o-desmethylvenlafaxine odv, 1-2-dimethylamino-1-4-hydroxyphenyl ethyl cyclohexanol
PubChem CID 125017
ChEBI CHEBI:83527
IUPAC navn 4-[2-(dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol
SMIL CN(C)CC(C1=CC=C(C=C1)O)C2(CCCCC2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desvenlafaxine
Tab ved tørring 0.5% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 263.38
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Desvenlafaxine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Desvenlafaxine