missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Destriazolyl Bromo Propiconazole (Mixture of Diastereomers), TRC

Artikelnummer. 17983045
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17983045 2.5 g 2.5g
17931765 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17983045 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2978252.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 60207-89-8
Molekylær formel C13 H15 Br Cl2 O2
Molekylvægt (g/mol) 354.07
Synonym 2-(Bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolane, 2-Bromomethyl-2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyldioxolane;
IUPAC navn 2-(bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolane
SMIL CCCC1COC(CBr)(O1)c2ccc(Cl)cc2Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Destriazolyl Bromo Propiconazole (Mixture of Diastereomers)
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C13H15BrCl2O2/c1-2-3-10-7-17-13(8-14,18-10)11-5-4-9(15)6-12(11)16/h4-6,10H,2-3,7-8H2,1H3
Formel vægt 351.9632
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.