CAS RN 60207-89-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Destriazolyl Bromo Propiconazole (Mixture of Diastereomers), TRC
CAS: 60207-89-8 Molekylær formel: C13 H15 Br Cl2 O2 Molekylvægt (g/mol): 354.07 Synonym: 2-(Bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolane,2-Bromomethyl-2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyldioxolane; IUPAC navn: 2-(bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolane SMIL: CCCC1COC(CBr)(O1)c2ccc(Cl)cc2Cl