Få mere at vide
Desoxypipradrol, TRC
Artikelnummer. 30367643
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367643 1 g
30363135 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30367643 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2969801G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 519-74-4
Molekylær formel C8H21N
Molekylvægt (g/mol) 251.37
Synonym 2-(Diphenylmethyl)piperidine, (±)-Desoxypipradrol, 2-Diphenylmethylpiperidine, Ciba 14469, Deoxypipradrol, Desoxypipradrol
SMIL C1CCC(NC1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desoxypipradrol
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C18H21N/c1-3-9-15(10-4-1)18(16-11-5-2-6-12-16)17-13-7-8-14-19-17/h1-6,9-12,17-19H,7-8,13-14H2
Formel vægt 251.1674