Få mere at vide
Desoximetasone, MedChemExpress
Beskrivelse
Desoximetasone(Topicort) is a medication belonging to the family of medications known as topical corticosteroids
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desoximetasone |
| CAS | 382-67-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H29FO4 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (265.63 mM) ∣H2O : 0.14 mg/mL (0.37 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | F[C@@]1([C@]2(C=C3)C)[C@](CCC2=CC3=O)([H])[C@@](C[C@@H](C)[C@@H]4C(CO)=O)([H])[C@]4(C)C[C@@H]1O |
| Molekylvægt (g/mol) | 376.46 |
| Formel vægt | 376.46 |
| Vis mere |