Få mere at vide
Desonide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498186
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16498186 100 mg -
16492066 500 mg 500mg
16428438 10 mg -
16414317 50 mg -
16411406 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16498186 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0248
MedChemExpress Desonide is a nonfluorinated corticosteroid anti-inflammatory agent used topically for dermatoses.
Desonide is a nonfluorinated corticosteroid anti-inflammatory agent used topically for dermatoses.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desonide
CAS 638-94-8
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H32O6
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (240.09 mM)
SMIL C[C@@]12[C@@]3(C(CO)=O)[C@@](OC(C)(O3)C)([H])C[C@@]1([H])[C@]4([H])CCC5=CC(C=C[C@]5(C)[C@@]4([H])[C@@H](O)C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 416.51
Formel vægt 416.51
Procent renhed 99.45%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation