Få mere at vide
Desmethyl Thiosildenafil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desmethyl Thiosildenafil |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28N6O3S2/c1-4-6-16-18-19(26(3)25-16)21(31)24-20(23-18)15-13-14(7-8-17(15)30-5-2)32(28,29)27-11-9-22-10-12-27/h7-8,13,22H,4-6,9-12H2,1-3H3,(H,23,24,31) |
| Formel vægt | 476.1664 |