missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Desmethyl Ketoprofen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3-Benzoylphenyl)acetic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12O3/c16-14(17)10-11-5-4-8-13(9-11)15(18)12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2,(H,16,17) |
| Formel vægt | 240.0786 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?