Få mere at vide
Desmethyl Fluvoxamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desmethyl Fluvoxamine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19F3N2O2/c15-14(16,17)12-6-4-11(5-7-12)13(3-1-2-9-20)19-21-10-8-18/h4-7,20H,1-3,8-10,18H2/b19-13+ |
| Formel vægt | 304.1399 |
| Procent renhed | >95% |