Få mere at vide
Desmethyl Erlotinib hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Desmethyl Erlotinib hydrochloride (OSI-420) is an active metabolite of Erlotinib. Erlotinib is a potent EGFR tyrosin kinase inhibitor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desmethyl Erlotinib hydrochloride |
| CAS | 183320-51-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H22ClN3O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | OSI-420CP-373420 hydrochloride |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (120.23 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OCCOC1=CC2=C(N=CN=C2NC3=CC=CC(C#C)=C3)C=C1OCCOC.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 415.87 |
| Vis mere |