missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Desmethyl Erlotinib Acetate, TRC

Artikelnummer. 30137057
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137057 10 mg
30009573 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137057 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29202010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 183320-15-2
Molekylær formel C23 H23 N3 O5
Molekylvægt (g/mol) 421.45
IUPAC navn 2-[4-(3-ethynylanilino)-7-(2-methoxyethoxy)quinazolin-6-yl]oxyethyl acetate
SMIL COCCOc1cc2ncnc(Nc3cccc(c3)C#C)c2cc1OCCOC(=O)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Desmethyl Erlotinib Acetate
Analyt- eller komponentnavne Desmethyl Erlotinib Acetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C23H23N3O5/c1-4-17-6-5-7-18(12-17)26-23-19-13-21(31-11-10-29-16(2)27)22(30-9-8-28-3)14-20(19)24-15-25-23/h1,5-7,12-15H,8-11H2,2-3H3,(H,24,25,26)
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 10 mg
Formel vægt 421.1638
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.