CAS RN 183320-15-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Desmethyl Erlotinib Acetate, TRC
CAS: 183320-15-2 Molekylær formel: C23 H23 N3 O5 Molekylvægt (g/mol): 421.45 IUPAC navn: 2-[4-(3-ethynylanilino)-7-(2-methoxyethoxy)quinazolin-6-yl]oxyethyl acetate SMIL: COCCOc1cc2ncnc(Nc3cccc(c3)C#C)c2cc1OCCOC(=O)C