Få mere at vide
Desmedipham, TRC
Artikelnummer. 30368316
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368316 5 g
30356912 25 g
30354607 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30368316 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2821005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13684-56-5
Molekylær formel C16 H16 N2 O4
Molekylvægt (g/mol) 300.31
Synonym Carbamic acid, [3-[[(phenylamino)carbonyl]oxy]phenyl]-, ethyl ester (9CI), Carbanilic acid, m-hydroxy-, ethyl ester, carbanilate (ester) (8CI), 3-Ethoxycarbonylaminophenyl N-phenylcarbamate, Betanex, DMP Stefes, Desmedipham, Destor, EP 475, EP 475 (pesticide), Ethyl N-[3-(N-phenylcarbamoyloxy)phenyl]carbamate, Ethyl m-hydroxycarbanilate carbanilate, SN 38107, Synbetan D
IUPAC navn [3-(ethoxycarbonylamino)phenyl] N-phenylcarbamat
SMIL CCOC(=O)Nc1cccc(OC(=O)Nc2ccccc2)c1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Desmedipham
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C16H16N2O4/c1-2-21-15(19)18-13-9-6-10-14(11-13)22-16(20)17-12-7-4-3-5-8-12/h3-11H,2H2,1H3,(H,17,20)(H,18,19)
Formel vægt 300.111