missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Desloratadine Epoxide, TRC

Artikelnummer. 30359986
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30359986 2.5 mg 2.5mg
30353155 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30359986 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2902752.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1346604-23-6
Molekylær formel C19H19ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 326.82
Synonym Epoxy Desloratadine
SMIL Clc1ccc2c(CCc3cccnc3C24OC45CCNCC5)c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Desloratadine Epoxide
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H19ClN2O/c20-15-5-6-16-14(12-15)4-3-13-2-1-9-22-17(13)19(16)18(23-19)7-10-21-11-8-18/h1-2,5-6,9,12,21H,3-4,7-8,10-11H2
Formel vægt 326.1186
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.