CAS RN 1346604-23-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Desloratadine Epoxide, TRC
CAS: 1346604-23-6 Molekylær formel: C19H19ClN2O Molekylvægt (g/mol): 326.82 Synonym: Epoxy Desloratadine SMIL: Clc1ccc2c(CCc3cccnc3C24OC45CCNCC5)c1