missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Desisobutyryl-ciclesonide, MedChemExpress

Artikelnummer. 16447197
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16447197 5 mg
16413106 25 mg
16404478 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16447197 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111490

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Desisobutyryl-ciclesonide is the active metabolite of Ciclesonide. Desisobutyryl-ciclesonide has affinity for the glucocorticoid receptor.

Desisobutyryl-ciclesonide is the active metabolite of Ciclesonide. Desisobutyryl-ciclesonide has affinity for the glucocorticoid receptor.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Desisobutyryl-ciclesonide
CAS 161115-59-9
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H38O6
Mængde 5 mg
Synonym CIC-AP Ciclesonide active principle
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (212.49 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@@]12[C@@]3(C(CO)=O)[C@@](O[C@H](O3)C4CCCCC4)([H])C[C@@]1([H])[C@]5([H])CCC6=CC(C=C[C@]6(C)[C@@]5([H])[C@@H](O)C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 470.6
Formel vægt 470.6
Procent renhed 95.58%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.