Få mere at vide
Deshydroxy Sotalol Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30363144
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363144 10 mg
30361233 50 mg
30360239 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30363144 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29005510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16974-44-0
Molekylær formel C12 H20 N2 O2 S . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 292.83
Synonym N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride, Sotalol Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride
IUPAC navn N-[4-[2-(propan-2-ylamino)ethyl]phenyl]metansulfonamid; hydrochlorid
SMIL Cl.CC(C)NCCc1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H20N2O2S.ClH/c1-10(2)13-9-8-11-4-6-12(7-5-11)14-17(3,15)16;/h4-7,10,13-14H,8-9H2,1-3H3;1H
Formel vægt 292.1012