Få mere at vide
Deshydroxy Bicalutamide, TRC
Artikelnummer. 30135106
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135106 50 mg
18053930 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30135106 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD28999050MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 906008-94-4
Molekylær formel C18H14F4N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 414.37
Synonym Propanamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-methyl-, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-methylpropanamide
IUPAC navn N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(4-fluorophenyl)sulfonyl-2-methylpropanamide
SMIL CC(CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deshydroxy Bicalutamide
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C18H14F4N2O3S/c1-11(10-28(26,27)15-6-3-13(19)4-7-15)17(25)24-14-5-2-12(9-23)16(8-14)18(20,21)22/h2-8,11H,10H2,1H3,(H,24,25)
Formel vægt 414.0661