Få mere at vide
Desformylflustrabromine hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Desformylflustrabromine hydrochloride is a selective agonist of α4β2 neuronal nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) with a pEC50 of 6.48.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desformylflustrabromine hydrochloride |
| CAS | 951322-11-5 |
| Farve | Pink |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H22BrClN2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Deformylflustrabromine hydrochloride dFBr hydrochloride |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 105 mg/mL (293.53 mM) ∣H2O : 5 mg/mL (13.98 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CNCCC1=C(C(C)(C)C=C)NC2=CC(Br)=CC=C12.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 357.72 |
| Vis mere |