missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Desethylene Ciprofloxacin-d4, Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30351455
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30351455 1 mg
30351314 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30351455 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2891521MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1330261-13-6
Molekylær formel C15H13D4ClFN3O3
Molekylvægt (g/mol) 345.79
Synonym 7-[(2-Aminoethyl)amino]-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid-d4, Enrofloxacin Imp. G-d4 (EP), HCl, M1-Ciprofloxacin-d4
SMIL Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])Nc1cc2N(C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc1F)C3CC3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Desethylene Ciprofloxacin-d4, Hydrochloride
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C15H16FN3O3.ClH/c16-11-5-9-13(6-12(11)18-4-3-17)19(8-1-2-8)7-10(14(9)20)15(21)22;/h5-8,18H,1-4,17H2,(H,21,22);1H/i3D2,4D2;
Formel vægt 345.1194
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.