CAS RN 1330261-13-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Desethylene Ciprofloxacin-d4, Hydrochloride, TRC
CAS: 1330261-13-6 Molekylær formel: C15H13D4ClFN3O3 Molekylvægt (g/mol): 345.79 Synonym: 7-[(2-Aminoethyl)amino]-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid-d4,Enrofloxacin Imp. G-d4 (EP), HCl,M1-Ciprofloxacin-d4 SMIL: Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])Nc1cc2N(C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc1F)C3CC3