Få mere at vide
Desethylcarbamoyl Cabergoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desethylcarbamoyl Cabergoline |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32N4O/c1-4-10-27-15-17(23(28)24-9-6-11-26(2)3)12-19-18-7-5-8-20-22(18)16(14-25-20)13-21(19)27/h4-5,7-8,14,17,19,21,25H,1,6,9-13,15H2,2-3H3,(H,24,28)/t17-,19-,21-/m1/s1 |
| Formel vægt | 380.2576 |