CAS RN 85329-86-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Desethylcarbamoyl Cabergoline, TRC
CAS: 85329-86-8 Molekylær formel: C23 H32 N4 O Molekylvægt (g/mol): 380.53 Synonym: (8β)-N-[3-(dimethylamino)propyl]-6-(2-propen-1-yl)ergoline-8-carboxamide,FCE 21590,(6aR,9R,10aR)-N-[3-(Dimethylamino)propyl]-7-(prop-2-enyl)-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide,Cabergoline Imp. D (EP) IUPAC navn: (6aR,9R,10aR)-N-[3-(dimethylamino)propyl]-7-prop-2-enyl-6,6a,8,9,10,10a-hexahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide SMIL: CN(C)CCCNC(=O)[C@@H]1C[C@H]2[C@@H](Cc3c[nH]c4cccc2c34)N(CC=C)C1