missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Desethylcarbamoyl Cabergoline, TRC

Artikelnummer. 30358685
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358685 50 mg
30360714 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30358685 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD28886050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 85329-86-8
Molekylær formel C23 H32 N4 O
Molekylvægt (g/mol) 380.53
Synonym (8β)-N-[3-(dimethylamino)propyl]-6-(2-propen-1-yl)ergoline-8-carboxamide, FCE 21590, (6aR,9R,10aR)-N-[3-(Dimethylamino)propyl]-7-(prop-2-enyl)-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide, Cabergoline Imp. D (EP)
IUPAC navn (6aR,9R,10aR)-N-[3-(dimethylamino)propyl]-7-prop-2-enyl-6,6a,8,9,10,10a-hexahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide
SMIL CN(C)CCCNC(=O)[C@@H]1C[C@H]2[C@@H](Cc3c[nH]c4cccc2c34)N(CC=C)C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Desethylcarbamoyl Cabergoline
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C23H32N4O/c1-4-10-27-15-17(23(28)24-9-6-11-26(2)3)12-19-18-7-5-8-20-22(18)16(14-25-20)13-21(19)27/h4-5,7-8,14,17,19,21,25H,1,6,9-13,15H2,2-3H3,(H,24,28)/t17-,19-,21-/m1/s1
Formel vægt 380.2576
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.