Få mere at vide
Desethyl Sildenafil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-[2-Hydroxy-5-[(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl]-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one (Desethylsildenafil) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26N6O4S/c1-4-5-15-17-18(25(3)23-15)20(28)22-19(21-17)14-12-13(6-7-16(14)27)31(29,30)26-10-8-24(2)9-11-26/h6-7,12,27H,4-5,8-11H2,1-3H3,(H,21,22,28) |
| Formel vægt | 446.1736 |
| Procent renhed | >95% |