missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Desethyl Chloroquine, TRC

Artikelnummer. 17982565
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17982565 2.5 mg 2.5mg
17903375 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17982565 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2887352.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1476-52-4
Molekylær formel C16 H22 Cl N3
Molekylvægt (g/mol) 291.82
Synonym N4-(7-Chloro-4-quinolinyl)-N1-ethyl-1,4-pentanediamine, Deethylchloroquine, Monodeethylchloroquine, NSC 13254, WR 29623, Desethyl Cloroquine
IUPAC navn 4-N-(7-chloroquinolin-4-yl)-1-N-ethylpentane-1,4-diamine
SMIL CCNCCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Desethylchloroquine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C16H22ClN3/c1-3-18-9-4-5-12(2)20-15-8-10-19-16-11-13(17)6-7-14(15)16/h6-8,10-12,18H,3-5,9H2,1-2H3,(H,19,20)
Formel vægt 291.1502
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.