CAS RN 1476-52-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Desethyl Chloroquine, TRC
CAS: 1476-52-4 Molekylær formel: C16 H22 Cl N3 Molekylvægt (g/mol): 291.82 Synonym: N4-(7-Chloro-4-quinolinyl)-N1-ethyl-1,4-pentanediamine,Deethylchloroquine,Monodeethylchloroquine,NSC 13254,WR 29623,Desethyl Cloroquine IUPAC navn: 4-N-(7-chloroquinolin-4-yl)-1-N-ethylpentane-1,4-diamine SMIL: CCNCCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12