Få mere at vide
Deschloroloperamide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deschloroloperamide Hydrochloride |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H34N2O2.ClH/c1-30(2)27(32)29(25-14-8-4-9-15-25,26-16-10-5-11-17-26)20-23-31-21-18-28(33,19-22-31)24-12-6-3-7-13-24;/h3-17,33H,18-23H2,1-2H3;1H |