Få mere at vide
Deschloroacetylmetolachlor Propanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metolachlor-des(chloroacetyl)-O-desmethyl |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO/c1-4-11-7-5-6-9(2)12(11)13-10(3)8-14/h5-7,10,13-14H,4,8H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 193.1467 |