CAS RN 61520-53-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Deschloroacetylmetolachlor Propanol, TRC
CAS: 61520-53-4 Molekylær formel: C12 H19 N O Molekylvægt (g/mol): 193.29 Synonym: 2-[(2-Ethyl-6-methylphenyl)amino]-1-propanol,CGA 37913,Deschloroacetylmetolachlor propanol,N-(1-Hydroxy-2-propyl)-2-ethyl-6-methylaniline IUPAC navn: 2-(2-ethyl-6-methylanilino)propan-1-ol SMIL: CCc1cccc(C)c1NC(C)CO