Få mere at vide
Deschloro Florfenicol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deschloro Florfenicol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15ClFNO4S/c1-20(18,19)9-4-2-8(3-5-9)12(17)10(7-14)15-11(16)6-13/h2-5,10,12,17H,6-7H2,1H3,(H,15,16)/t10-,12-/m1/s1 |
| Formel vægt | 323.0394 |
| Procent renhed | >95% |