Få mere at vide
Deschloro Cetirizine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-[4-(Diphenylmethyl)piperazin-1-yl]ethoxy)acetic Acid Dihydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26N2O3.2ClH/c24-20(25)17-26-16-15-22-11-13-23(14-12-22)21(18-7-3-1-4-8-18)19-9-5-2-6-10-19;;/h1-10,21H,11-17H2,(H,24,25);2*1H |
| Formel vægt | 426.1477 |
| Procent renhed | >95% |