Få mere at vide
Descarbonsildenafil, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Descarbonsildenafil |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30N6O4S/c1-6-8-16-18-19(27(5)25-16)21(28)24-20(23-18)15-13-14(9-10-17(15)31-7-2)32(29,30)22-11-12-26(3)4/h9-10,13,22H,6-8,11-12H2,1-5H3,(H,23,24,28) |
| Formel vægt | 462.2049 |
| Procent renhed | >95% |