Få mere at vide
Desbutyl Dronedarone Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desbutyl Dronedarone Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H36N2O5S.ClH/c1-4-6-9-25-26(23-19-21(29-35(3,31)32)12-15-24(23)34-25)27(30)20-10-13-22(14-11-20)33-18-8-17-28-16-7-5-2;/h10-15,19,28-29H,4-9,16-18H2,1-3H3;1H |
| Formel vægt | 536.2112 |
| Procent renhed | >95% |