Få mere at vide
Desalkyl Ebastine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desalkyl Ebastine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21NO/c1-3-7-15(8-4-1)18(16-9-5-2-6-10-16)20-17-11-13-19-14-12-17/h1-10,17-19H,11-14H2 |
| Formel vægt | 267.1623 |