missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Desacetyl Desmethyl Lacosamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desacetyl Desmethyl Lacosamide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O2/c11-9(7-13)10(14)12-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,13H,6-7,11H2,(H,12,14)/t9-/m1/s1 |
| Formel vægt | 194.1055 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?