CAS RN 175481-39-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Desacetyl Desmethyl Lacosamide, TRC
CAS: 175481-39-7 Molekylær formel: C10 H14 N2 O2 Molekylvægt (g/mol): 194.23 Synonym: Propanamide, 2-amino-3-hydroxy-N-(phenylmethyl)-, (R)-,(2R)-2-Amino-3-hydroxy-N-(phenylmethyl)propanamide,(2R)-2-Amino-N-benzyl-3-hydroxypropanamide,(R)-N-Benzyl-2-amino-3-hydroxypropionamide,Lacosamide Imp. E (Pharmeuropa) IUPAC navn: (2R)-2-amino-N-benzyl-3-hydroxypropanamide SMIL: N[C@H](CO)C(=O)NCc1ccccc1