Få mere at vide
Desacetyl Bisacodyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H17NO3/c1-14(22)24-18-11-7-16(8-12-18)20(19-4-2-3-13-21-19)15-5-9-17(23)10-6-15/h2-13,20,23H,1H3 |
| Formel vægt | 319.1208 |